Learn More
Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate, 98%
Codice prodotto. 10724682 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10724682 1 g Bottiglia in vetro 1g
10565670 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10724682 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 430060010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 6937-03-7 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6937-03-7
Formula molecolare C7H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD04039316
InChI Key SVWWNEYBEFASMP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate
Punto di fusione 145.0°C to 148.0°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Sinonimo methyl 2-aminoisonicotinate, 2-aminopyridine-4-carboxylic acid methyl ester, 2-aminoisonicotinic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl pyridin-2-amine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, methyl 2-amino-4-pyridinecarboxylate, methyl-2-aminopyridine-4-carboxylate, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid methylester, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, methyl-2-aminoisonicotinat
SMILES COC(=O)C1=CC(=NC=C1)N
PubChem CID 236984
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.