Learn More
Methyl 2-bromo-3-furoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10728265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10728265 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10152994 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10728265 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC64722CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 197846-06-3
Formula molecolare C6H5BrO3
Molecular Weight (g/mol) 205.01
Numero MDL MFCD09879944
InChI Key XXUUZVIMSVBWIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-bromo-3-furoate, 3-furancarboxylic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromofuran-3-carboxylic acid methyl ester, 3-furancarboxylic acid,2-bromo-, methyl ester
PubChem CID 10845885
IUPAC Name methyl 2-bromofuran-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(Br)OC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-bromo-3-furoate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 205.01
Percent Purity 97%