Learn More
Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate, 98%
Codice prodotto. 11448216
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11448216 25 g 25g
11438216 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11448216 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15322.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 35450-36-3 | C9H9BrO3 | 245.07 g/mol
Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Avoid contact with strong oxidizing agents. Store in a cool and dark place. Protect from direct light.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35450-36-3
Formula molecolare C9H9BrO3
Molecular Weight (g/mol) 245.07
Numero MDL MFCD00051594
InChI Key VRTQLDFCPNVQNT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester, 2-bromo-5-methoxy-benzoic acid methyl ester, methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate, benzoic acid, 2-bromo-5-methoxy-, methyl ester, pubchem3965, acmc-1ahhz, methyl 6-bromo-m-anisate, rarechem al bf 1111, attercop-chm at108617, methyl 2-bromo-5-methoxylbenzoate
PubChem CID 2776849
IUPAC Name methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(OC)=CC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
Densità 1.52
Punti di ebollizione 271°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.564
Quantità 25 g
Beilstein 2641378
Informazioni di solubilità Not miscible in water.
Peso formulazione 245.08
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate