missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl 2-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoate, Mikromol™
Descrizione
Methyl 2-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 98475-07-1 |
| Nomi componenti o analita | 2-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H8 Br N O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Benzoic acid, 2-(bromomethyl)-3-nitro-, methyl ester (9CI, ACI), Methyl 2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H8BrNO4/c1-15-9(12)6-3-2-4-8(11(13)14)7(6)5-10/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(c1CBr)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | methyl 2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?