Learn More
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10495892
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10495892 1 g Amber Glass Bottle 1g
10405902 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10495892 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM09505DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 306935-33-1
Formula molecolare C8H13ClO3
Molecular Weight (g/mol) 192.639
Numero MDL MFCD01570535
InChI Key NGRPVOKPBYTXLT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779362
IUPAC Name methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
SMILES CC(C)(C)C(=O)C(C(=O)OC)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-chloro-4, 4-dimethyl-3-oxopentanoate
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare (CH3)3CC(O)CHClCO2CH3
Quantità 1 g
Sinonimo 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoic acid methyl ester, methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoate, pentanoic acid,2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pentanoic acid, 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester
Peso formulazione 192.64
Percent Purity 90%