Learn More
Methyl 2-chloro-4-nitrobenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10160412 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10160412 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10160412 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 354320050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-chloro-4-nitrobenzoate
Nota nome 98%
CAS 13324-11-3
Punto di fusione 77.0°C to 78.0°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H6ClNO4
Numero MDL MFCD00017013
Quantità 5 g
Sinonimo 2-chloro-4-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl2-chloro-4-nitrobenzoate, 4-nitro-2-chlorobenzoic acid methyl ester, 2-chloro-4-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-chloro-4-nitro-, methyl ester, maybridge1_005088, acmc-1c12v, methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate, methyl-4-nitro-2-chlorobenzoate, 2-chloro-4-nitrobenzoic acid methylester
InChI Key PICNSXCJRMYANX-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
IUPAC Name methyl 2-chloro-4-nitrobenzoate
Molecular Weight (g/mol) 215.59
PubChem CID 83343
Peso formulazione 215.59
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 2-chloro-4-nitrobenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.