Learn More
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077323
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
175137-27-6
C7H4ClF3N2O2
240.57
MFCD00068146
VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxylate, methylchlorotrifluoromethylpyrimidinecarboxylate, methyl-2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, acmc-20aifi, pubchem10174, 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-carbomethoxypyrimidine, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-ca, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethylpyrimidine, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethyl pyrimidine
3696469
methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
COC(=O)C1=CN=C(Cl)N=C1C(F)(F)F
175137-27-6
C7H4ClF3N2O2
240.57
MFCD00068146
VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxylate, methylchlorotrifluoromethylpyrimidinecarboxylate, methyl-2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, acmc-20aifi, pubchem10174, 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-carbomethoxypyrimidine, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-ca, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethylpyrimidine, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethyl pyrimidine
3696469
methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
COC(=O)C1=CN=C(Cl)N=C1C(F)(F)F
Materiale o nome chimico Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Punti di ebollizione 56.0°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 240.57
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.