Learn More
Methyl 2-chlorobenzoate, 98%
Codice prodotto. 11403574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11403574 25 g 25g
11413574 100 g 100g
11423574 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11403574 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11237.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 610-96-8 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 610-96-8
Formula molecolare C8H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 170.59
Numero MDL MFCD00016337
InChI Key JAVRNIFMYIJXIE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl o-chlorobenzoate, methyl-2-chlorobenzoate, benzoic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chlorobenzoic acid methyl ester, unii-g344nes07r, benzoic acid, o-chloro-, methyl ester, benzoicacid, 2-chloro-, methyl ester, pubchem3707, methyl-o-chlorobenzoate, acmc-209moz
PubChem CID 11895
IUPAC Name methyl 2-chlorobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-chlorobenzoate
Densità 1.191
Punti di ebollizione 233°C to 235°C
Punto d'infiammabilità 108°C (226°F)
Indice di rifrazione 1.536
Quantità 25 g
Beilstein 1364684
Peso formulazione 170.6
Percent Purity 98%