Learn More
Methyl 2-(chloromethyl)-1,3-oxazole-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10197262
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10197262 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10127372 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10197262 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00116CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 208465-72-9
Formula molecolare C6H6ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 175.57
Numero MDL MFCD06660133
InChI Key CMUKPCIZFMTLKD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-chloromethyl oxazole-4-carboxylate, methyl 2-chloromethyl-1,3-oxazole-4-carboxylate, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-chloromethyl-, methyl ester, methyl 2-chloromethyl-4-oxazolecarboxylate, pubchem22375, 2-chloromethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate, 2-chloromethyloxazole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-chloro-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
PubChem CID 2763199
IUPAC Name methyl 2-(chloromethyl)-1,3-oxazole-4-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=COC(CCl)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-(chloromethyl)-1, 3-oxazole-4-carboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 175.57
Percent Purity 97%