Learn More
Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, 98%
Codice prodotto. 15492159
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15492159 25 g 25g
15482159 5 g 5g
15402169 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15492159 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64798.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 40134-18-7 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40134-18-7
Formula molecolare C7H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 171.58
Numero MDL MFCD01318629
InChI Key MYGAJZBZLONIBZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 819931
IUPAC Name methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC=CN=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
Colore Colorless
Densità 1.314 g/mL
Punti di ebollizione 150°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.537
Quantità 25 g
Beilstein 122129
Sinonimo methyl 2-chloronicotinate, 2-chloronicotinic acid methyl ester, 2-chloro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, methyl2-chloronicotinate, methyl 2-chloro-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-nicotinic acid methyl ester, methyl chloronicotinate, pubchem15917, acmc-1am6z
Peso formulazione 171.58
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid