Learn More
Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate, 90%, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10032830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10032830 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10032830 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 224160250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26638-43-7
Formula molecolare C8H7ClO4S
Molecular Weight (g/mol) 234.65
Numero MDL MFCD00009797
InChI Key HUNUAFNLLYVTQD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-chlorosulfonyl benzoate, benzoic acid, 2-chlorosulfonyl-, methyl ester, unii-c6hzm8x6pk, c6hzm8x6pk, methyl 2-chlorosulphonyl benzoate, pubchem14808, acmc-1cirj, methyl 2-chiorosulfonylbenzoate, methyl 2 chlorosulfonyl benzoate, methyl2-chlorosulfonyl benzoate
PubChem CID 117830
IUPAC Name methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
Nota nome tech., 90%
Punto di fusione 58°C to 64°C
Colore Beige to White or Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClSO2C6H4COOCH3
Quantità 25 g
Beilstein 11, 373
Peso formulazione 234.66
Percent Purity ≥88% (ex Cl)
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.