Learn More
Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate, 96%
Codice prodotto. 10777772 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10777772 25 g Bottiglia in vetro 25g
10347321 5 g Bottiglia in vetro 5g
10249593 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10777772 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 342090250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10472-24-9 | C7H10O3 | 142.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10472-24-9
Formula molecolare C7H10O3
Molecular Weight (g/mol) 142.15
Numero MDL MFCD00001411
InChI Key PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, methyl 2-cyclopentanonecarboxylate, 2-carbmethoxycyclopentanone, methyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, 2-methoxy carbonyl cyclopentanone, 2-methoxycarbonylcyclopentanone, 2-oxocyclopentanecarboxylic acid methyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid methyl ester, mehyl-2-oxocyclopentane
PubChem CID 66328
IUPAC Name methyl 2-oxocyclopentane-1-carboxylate
SMILES COC(=O)C1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0540g/mL
Punti di ebollizione 102°C to 104°C (11.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 77°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4550 to 1.457
Quantità 25 g
Beilstein 10, 597
Gravità specifica 1.054
Informazioni di solubilità Solubility in water: >100g/L. Other solubilities: miscible in ethanol
Peso formulazione 142.15
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid