Learn More
Methyl 2-Cyclopentanonecarboxylate, TRC
Codice prodotto. 30470077
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30470077 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30470077 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM29470510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-Cyclopentanonecarboxylate
CAS 10472-24-9
Formula molecolare C7H10O3
Quantità 10 g
Sinonimo 2-(Methoxycarbonyl)cyclopentanone, 2-Carbomethoxycyclopentanone, 2-Cyclopentanonecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Oxocyclopentanecarboxylic Acid Methyl Ester, Cyclopentenone-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Cyclopentanone-1-carboxylate, Methyl 2-Oxo-1-cyclopentanecarboxylate, Methyl 2-oxocyclopentacarboxylate, Methyl 2-Oxocyclopentanecarboxylate
InChI Formula InChI=1S/C7H10O3/c1-10-7(9)5-3-2-4-6(5)8/h5H,2-4H2,1H3
SMILES COC(=O)C1CCCC1=O
IUPAC Name methyl 2-oxocyclopentane-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 142.15
Peso formulazione 142.063