Learn More
Methyl 2-Deoxy-D-ribofuranoside, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 2-Deoxy-D-ribofuranoside |
| CAS | 60134-26-1 |
| Formula molecolare | C6 H12 O4 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Methyl 2-deoxy-D-erythro-pentofuranoside |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O4/c1-9-6-2-4(8)5(3-7)10-6/h4-8H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6?/m0/s1 |
| SMILES | COC1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1 |
| IUPAC Name | (2R,3S)-2-(hydroxymethyl)-5-methoxyoxolan-3-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 148.16 |
| Peso formulazione | 148.0736 |