Learn More
Methyl 2-formyl-4-methyl-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10653235
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10653235 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10653235 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07698DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-formyl-4-methyl-4H-furo[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylate
CAS 164667-56-5
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H9NO4
Numero MDL MFCD08060547
Quantità 1 g
Sinonimo methyl 2-formyl-4-methyl-4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, methyl 2-formyl-4-methylfuro 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, methyl 2-formyl-4-methylfurano 2,3-d pyrrole-5-carboxylate, 2-formyl-4-methyl-4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
InChI Key VUQKFEPTRLQDRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=CC2=C1C=C(O2)C=O)C(=O)OC
IUPAC Name methyl 2-formyl-4-methylfuro[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 207.185
PubChem CID 7537673
Peso formulazione 207.18
Percent Purity 97%