Learn More
Methyl 2-furoate, 98+%
Codice prodotto. 11447876
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11447876 25 g 25g
11457876 100 g 100g
11467876 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11447876 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14009.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 611-13-2 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-13-2
Formula molecolare C6H6O3
Molecular Weight (g/mol) 126.111
Numero MDL MFCD00003236
InChI Key HDJLSECJEQSPKW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-furoate, methyl pyromucate, methyl 2-furancarboxylate, methyl furoate, 2-furancarboxylic acid, methyl ester, 2-methoxycarbonyl furan, pyromucic acid methyl ester, methyl 2-furylcarboxylate, 2-furoic acid, methyl ester, furoic acid, methyl ester
PubChem CID 11902
IUPAC Name methyl furan-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-furoate
Densità 1.179
Punti di ebollizione 180°C to 181°C
Punto d'infiammabilità 73°C (163°F)
Indice di rifrazione 1.487
Quantità 25 g
Numero UN UN2810
Beilstein 111110
Indice di Merck 14,4307
Peso formulazione 126.11
Percent Purity ≥98%