Learn More
Methyl 2-furoate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16455467
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16455467 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16455467 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYY0949
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Methyl 2-furoate (Methyl furan-2-carboxylate) is a building block in chemical synthesis. A flavoring agent in food. Found in cranberries, guava fruits, raisins and other fruits. Also present in baked potato, roasted filberts, roasted peanut, tomatoes, coffee, cocoa, okra, etc.
Methyl 2-furoate (Methyl furan-2-carboxylate) is a building block in chemical synthesis. A flavoring agent in food. Found in cranberries, guava fruits, raisins and other fruits. Also present in baked potato, roasted filberts, roasted peanut, tomatoes, coffee, cocoa, okra, etc.
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-furoate
CAS 611-13-2
Colore Colorless
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H6O3
Quantità 50 mg
Sinonimo Methyl furan-2-carboxylate
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (1982.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CO1)OC
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Peso formulazione 126.11
Percent Purity 99.75%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only