Learn More
Methyl 2-Hydroxy-3-methylbenzoate, TRC
Codice prodotto. 30336061
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30336061 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30336061 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB5853355G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-Hydroxy-3-methylbenzoate
CAS 23287-26-5
Formula molecolare C9H10O3
Quantità 5 g
Sinonimo Benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, methyl ester, 2,3-Cresotic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid methyl ester, Levegal PT, Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate, Methyl 3-methylsalicylate, Methyl o-cresotinate, NSC 165638, Methyl 2-Hydroxy-3-methylbenzoate
InChI Formula InChI=1S/C9H10O3/c1-6-4-3-5-7(8(6)10)9(11)12-2/h3-5,10H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cccc(C)c1O
IUPAC Name methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate
Molecular Weight (g/mol) 166.17
Peso formulazione 166.063