Learn More
Methyl 2-Hydroxy-4-iodobenzoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 2-Hydroxy-4-iodobenzoate |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7IO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,10H,1H3 |
| Peso formulazione | 277.944 |