Learn More
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate, 85%, stabilized with 0.1 wt.% MEHQ
Codice prodotto. 11995081 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11995081
Marca: Thermo Scientific Acros 435900010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 15484-46-5 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15484-46-5, 150-19-6
Formula molecolare C5H8O3
Molecular Weight (g/mol) 116.12
Numero MDL MFCD12545894
InChI Key RFUCOAQWQVDBEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-hydroxymethyl acrylate, methyl 2-hydroxymethyl prop-2-enoate, methyl2-hydroxymethyl acrylate, methyl-2-hydroxymethyl-acrylate, pubchem17373, methyl 2-hydroxymethylacrylate, methyl alpha-hydroxymethylacrylate, 2-hydroxymethylacrylate methyl ester, 2-methylolacrylic acid methyl ester, methyl alpha-hydroxymethyl acrylate
PubChem CID 11815329
IUPAC Name methyl 2-(hydroxymethyl)prop-2-enoate
SMILES COC(=O)C(=C)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Nota nome Stabilized
Colore White
Densità 1.1290g/mL
Punti di ebollizione 71°C to 72°C (2.0 Torr)
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 84% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.129
Stabilizzatore 0.1 wt% Monomethylether hydroquinone
Peso formulazione 116.12
Percent Purity 85%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.