Learn More
Methyl 2-iodobenzoate, 98%
Codice prodotto. 11434634
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11434634 10 g 10g
11444634 50 g 50g
11454634 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11434634 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13204.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 610-97-9 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
2-Iodobenzoic Acid, methyl ester; 2-Iodobenzoic Acid is a starting material for the preparation of iodosobenzoate, selectivity and environment management. Trivalent iodine compounds perform mild oxidations, oxidative couplings, special iodinations and acetoxylations. Iodobenzoates are used as anti-infective, contraceptive agent and x-ray contrast medium for diagnostic radiology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Iodobenzoic Acid, methyl ester; 2-Iodobenzoic Acid is a starting material for the preparation of iodosobenzoate, selectivity and environment management. Trivalent iodine compounds perform mild oxidations, oxidative couplings, special iodinations and acetoxylations. Iodobenzoates are used as anti-infective, contraceptive agent and x-ray contrast medium for diagnostic radiology.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Light sensitive. Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 610-97-9
Formula molecolare C8H7IO2
Molecular Weight (g/mol) 262.046
Numero MDL MFCD00016351
InChI Key BXXLTVBTDZXPTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-iodobenzoic acid methyl ester, methyl o-iodobenzoate, methyl-2-iodobenzoate, benzoic acid, 2-iodo-, methyl ester, 2-iodo-benzoic acid methyl ester, methyl2-iodobenzoate, benzoic acid, o-iodo-, methyl ester, methyl 2-iodo-benzoate, pubchem10568, acmc-209mp0
PubChem CID 69132
IUPAC Name methyl 2-iodobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1I
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-iodobenzoate
Densità 1.73
Punti di ebollizione 274°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.604
Quantità 10 g
Beilstein 2206859
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 262.05
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 2-iodobenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2-iodobenzoate