Learn More
Methyl 2-iodobenzoate, 99+%
Codice prodotto. 10194520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Codice prodotto. 10194520
Marca: Thermo Scientific Acros 249830250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 610-97-9 | C8H7IO2 | 262.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 610-97-9
Formula molecolare C8H7IO2
Molecular Weight (g/mol) 262.04
Numero MDL MFCD00016351
InChI Key BXXLTVBTDZXPTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-iodobenzoic acid methyl ester, methyl o-iodobenzoate, methyl-2-iodobenzoate, benzoic acid, 2-iodo-, methyl ester, 2-iodo-benzoic acid methyl ester, methyl2-iodobenzoate, benzoic acid, o-iodo-, methyl ester, methyl 2-iodo-benzoate, pubchem10568, acmc-209mp0
PubChem CID 69132
IUPAC Name methyl 2-iodobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1I
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-iodobenzoate
Colore White
Densità 1.7300g/mL
Punti di ebollizione 272.0°C to 274.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare IC6H4COOCH3
Indice di rifrazione 1.6020 to 1.6040
Quantità 25 mL
Gravità specifica 1.73
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in polar solvents,insoluble in non-polar solvents
Peso formulazione 262.04
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline or Flaky Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 2-iodobenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.