Learn More
Methyl 2-Mercaptobenzoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 2-Mercaptobenzoate |
| CAS | 4892-02-8 |
| Formula molecolare | C8 H8 O2 S |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)6-4-2-3-5-7(6)11/h2-5,11H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1S |
| IUPAC Name | methyl 2-sulfanylbenzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 168.21 |
| Peso formulazione | 168.0245 |