Learn More
Methyl 2-Mercaptobenzoate, TRC
Codice prodotto. 30465981
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30465981 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30465981 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3207105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-Mercaptobenzoate
CAS 4892-02-8
Formula molecolare C8 H8 O2 S
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H8O2S/c1-10-8(9)6-4-2-3-5-7(6)11/h2-5,11H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1S
IUPAC Name methyl 2-sulfanylbenzoate
Molecular Weight (g/mol) 168.21
Peso formulazione 168.0245