Learn More
Methyl 2-methoxy-5-nitrobenzoate, 98%
Codice prodotto. 11464917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464917 25 g 25g
11454917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11464917 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21863.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 34841-11-7 | C9H9NO5 | 211.173 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34841-11-7
Formula molecolare C9H9NO5
Molecular Weight (g/mol) 211.173
Numero MDL MFCD00673023
InChI Key DOBFJVVTBNTGCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxy-5-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl2-methoxy-5-nitrobenzoate, methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate, 5-nitro-o-anisic acid methyl ester, pubchem14052, acmc-1adrt, methyl 5-nitro-o-anisate, asischem d13383, rarechem al bf 0877, timtec-bb sbb014757
PubChem CID 7020925
IUPAC Name methyl 2-methoxy-5-nitrobenzoate
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-methoxy-5-nitrobenzoate
Punto di fusione 99°C to 102°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 211.18
Percent Purity 98%