Learn More
Methyl 2-methyl-3-furoate, 97%
Codice prodotto. 11484004
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484004 100 g 100g
11474004 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11484004 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11979.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6141-58-8 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6141-58-8
Formula molecolare C7H8O3
Molecular Weight (g/mol) 140.138
Numero MDL MFCD00003249
InChI Key UVRRIABXNIGUJZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80237
IUPAC Name methyl 2-methylfuran-3-carboxylate
SMILES CC1=C(C=CO1)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-methyl-3-furoate
Densità 1.114
Punti di ebollizione 71°C to 72°C (20 mmHg)
Punto d'infiammabilità 63°C (145°F)
Indice di rifrazione 1.4745
Quantità 100 g
Beilstein 1342040
Sinonimo methyl 2-methyl-3-furoate, methyl 2-methyl-3-furancarboxylate, 2-methyl-furan-3-carboxylic acid methyl ester, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl-, methyl ester, 3-furoic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl2-methyl-3-furoate, acmc-1bcvo, methyl 2-methyl-3-furoate #, methyl-2-methyl-3-furoate, 2-methylfuran-3-carboxylic acid methyl
Peso formulazione 140.14
Percent Purity 97%