Learn More
Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate, Mikromol™
Codice prodotto. 30460652
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460652 4 x 25 mg -
30052458 100 mg 100mg
30050810 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30460652 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3641.0100254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate
CAS 59382-59-1
Nomi componenti o analita Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H9 N O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Benzoic acid, 2-methyl-3-nitro-, methyl ester, o-Toluic acid, 3-nitro-, methyl ester (6CI), 2-Methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate, Methyl 3-nitro-2-methylbenzoate
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO4/c1-6-7(9(11)14-2)4-3-5-8(6)10(12)13/h3-5H,1-2H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES COC(=O)c1cccc(c1C)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Molecular Weight (g/mol) 195.17
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 195.0532 g/mol