Learn More
Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate, TRC
Codice prodotto. 30466873
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30466873 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30466873 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM320165100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate
CAS 59382-59-1
Formula molecolare C9 H9 N O4
Quantità 100 g
Sinonimo Benzoic acid','2-methyl-3-nitro-','methyl ester, o-Toluic acid','3-nitro-','methyl ester (6CI), 2-Methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate, Methyl 3-nitro-2-methylbenzoate
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO4/c1-6-7(9(11)14-2)4-3-5-8(6)10(12)13/h3-5H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cccc(c1C)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Molecular Weight (g/mol) 195.17
Peso formulazione 195.0532