Learn More
Methyl 2-methylbutyrate, 98%
Codice prodotto. 15204814 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15204814 1 kg 1kg
15214814 100 g 100g
15294804 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15204814 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450230010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 868-57-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 868-57-5
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00009335
InChI Key OCWLYWIFNDCWRZ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo methyl 2-methylbutyrate, butanoic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl 2-methyl butyrate, methyl s-2-methylbutanoate, 2-methylbutyric acid methyl ester, butyric acid, 2-methyl-, methyl ester, dl-2-methylbutyric acid methyl ester, methyl dl-2-methylbutyrate, methyl alpha-methylbutyrate, methyl alpha-methylbutanoate
PubChem CID 13357
IUPAC Name methyl 2-methylbutanoate
SMILES CCC(C)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-methylbutyrate
Densità 0.8850g/mL
Punti di ebollizione 115.0°C
Punto d'infiammabilità 18°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH(CH3)COOCH3
Quantità 1 kg
Gravità specifica 0.885
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 2-methylbutyrate