Learn More
methyl 2-(morpholinosulfonyl)benzoate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10759215
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10759215 5 g Amber Glass Bottle 5g
10172744 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10759215 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC69622DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 502182-56-1
Formula molecolare C12H15NO5S
Molecular Weight (g/mol) 285.31
Numero MDL MFCD09879985
InChI Key FJLVVZZMDOHEEM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-morpholinosulfonyl benzoate, methyl 2-morpholine-4-sulfonyl benzoate, methyl 2-morpholin-4-yl sulphonyl benzoate
PubChem CID 341073
IUPAC Name methyl 2-morpholin-4-ylsulfonylbenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-(morpholinosulfonyl)benzoate
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 285.32
Percent Purity 95%