Learn More
Methyl 2-naphthoate, 99%
Codice prodotto. 11382377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11382377 5 g 5g
11372377 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382377 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09973.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2459-25-8 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2459-25-8
Formula molecolare C12H10O2
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Numero MDL MFCD00017345
InChI Key IODOXLXFXNATGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-naphthoate, methyl 2-naphthalenecarboxylate, 2-naphthalenecarboxylic acid, methyl ester, 2-naphthoic acid, methyl ester, 2-carbomethoxynaphthalene, 2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester, acmc-1cliu, methyl-2-naphthoate, 2-naphthalenecarboxylicacid, methyl ester
PubChem CID 137605
IUPAC Name methyl naphthalene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-naphthoate
Punto di fusione 75°C to 79°C
Punti di ebollizione 290°C
Quantità 5 g
Beilstein 2046448
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 99%