Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 2-oxocyclohexanecarboxylate |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.1090g/mL |
| Punti di ebollizione | 50°C (0.2 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 85°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 88% min. may occur as tautomers (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Indice di rifrazione | 1.4830 to 1.486 |
| Quantità | 50 mL |
| Vedi altri risultati |