Learn More
Methyl 2-phenylpyrimidine-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10440754
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10440754 1 g Amber Glass Bottle 1g
10386274 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10440754 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC66322DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 64074-29-9
Formula molecolare C12H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 214.224
Numero MDL MFCD06797254
InChI Key SOMJCOFUAUMQPG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, methyl2-phenylpyrimidine-5-carboxylate, 2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid,2-phenyl-,methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenyl-, methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-phenyl-, methyl ester
PubChem CID 11206661
IUPAC Name methyl 2-phenylpyrimidine-5-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CN=C(N=C1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-phenylpyrimidine-5-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 214.22
Percent Purity 97%