Learn More
Methyl 2-piperidinoisonicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10173124
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10173124 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10142794 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10173124 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC50322CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 888070-05-1
Formula molecolare C12H16N2O2
Molecular Weight (g/mol) 220.27
Numero MDL MFCD08741429
InChI Key CCOBIXWZODVNKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-piperidinoisonicotinate, methyl 2-piperidin-1-ylpyridin-4-ylcarboxylate, methyl 2-piperidin-1-yl pyridine-4-carboxylate, methyl 2-piperidin-1-yl isonicotinate, methyl 2-piperidin-1-ylisonicotinate, methyl 2-piperidylpyridine-4-carboxylate, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-1-piperidinyl-, methyl ester, 4-pyridinecarboxylicacid,2-1-piperidinyl-,methyl ester
PubChem CID 18525843
IUPAC Name methyl 2-piperidin-1-ylpyridine-4-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=NC=C1)N1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-piperidinoisonicotinate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 220.27
Percent Purity 97%