Learn More
Methyl 2-Sulfamoylbenzoate, TRC
Codice prodotto. 30469295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30469295 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30469295 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3328605G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 2-Sulfamoylbenzoate
CAS 57683-71-3
Formula molecolare C8H9NO4S
Quantità 5 g
Sinonimo 2-(Carbomethoxy)benzenesulfonamide, 2-(Methoxycarbonyl)benzenesulfonamide, Methyl 2-(Aminosulfonyl)benzoate, Methyl o-Sulfamoylbenzoate
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO4S/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)14(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12)
SMILES COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)N
IUPAC Name methyl 2-sulfamoylbenzoate
Molecular Weight (g/mol) 215.23
Peso formulazione 215.0252