Learn More
Methyl 3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10403793
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10403793 1 g 1g
10497934 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10403793 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC42022DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 249937-00-6
Formula molecolare C14H19NO4
Molecular Weight (g/mol) 265.31
Numero MDL MFCD08060518
InChI Key VOYSHDFODOJUMP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 3-2-morpholin-4-ylethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin-4-yl ethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholinoethoxy benzoate, methyl 3-2-morpholin4-ylethoxy benzoate, 3-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3-2-4-morpholinyl ethoxy-, methyl ester
PubChem CID 7164628
IUPAC Name methyl 3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(OCCN2CCOCC2)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzoate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 265.31
Percent Purity 97%