Learn More
Methyl 3,3-dimethoxypropionate, 99%
Codice prodotto. 10524531 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10524531
Marca: Thermo Scientific 264340250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7424-91-1 | C6H12O4 | 148.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7424-91-1
Formula molecolare C6H12O4
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Numero MDL MFCD00010650
InChI Key SMCVPMKCDDNUCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 3,3-dimethoxypropionate, 3,3-dimethoxypropionic acid methyl ester, methyl3,3-dimethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-dimethoxy-, methyl ester, zlchem 282, pubchem20228, acmc-1bdjk, ksc490c4j, methyl 3,3-dimethoxy-propanoate, smcvpmkcddnucq-uhfffaoysa
PubChem CID 81924
IUPAC Name methyl 3,3-dimethoxypropanoate
SMILES COC(CC(=O)OC)OC
Specifications
Materiale o nome chimico Methyl 3, 3-dimethoxypropionate
Colore Colorless
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 166°C
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2CHCH2CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4090 to 1.411
Quantità 25 g
Beilstein 03,1171
Gravità specifica 1.06
Viscosità 2.5 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 148.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 3,3-dimethoxypropionate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.