Learn More
Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, 99%
Codice prodotto. 10760741 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10760741 5 g Bottiglia in vetro 5g
10440701 50 g Plastic bottle 50g
10616924 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10760741 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 243460050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-24-1 | C8H8O5 | 184.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-24-1
Formula molecolare C8H8O5
Molecular Weight (g/mol) 184.15
Numero MDL MFCD00002194
InChI Key FBSFWRHWHYMIOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl gallate, gallic acid methyl ester, methylgallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, methyl ester, gallic acid, methyl ester, methyl galloate, unii-623d3xg80c, ccris 5567, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid methyl ester, chembl65675
PubChem CID 7428
IUPAC Name methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Punto di fusione 199°C to 203°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 4375
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,ether
Peso formulazione 184.15
Percent Purity 0.99
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.