Learn More
Methyl 3,4-dihydroxybenzoate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16475467
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16475467 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16475467 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYZ0548
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Methyl 3,4-dihydroxybenzoate (Protocatechuic acid methyl ester; Methyl protocatechuate) is a major metabolite of antioxidant polyphenols found in green tea. Antioxidant and anti-inflammatory effect.
Methyl 3,4-dihydroxybenzoate (Protocatechuic acid methyl ester
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3,4-dihydroxybenzoate
CAS 2150-43-8
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H8O4
Quantità 50 mg
Sinonimo Protocatechuic acid methyl ester Methyl protocatechuate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (594.71 mM)
SMILES O=C(OC)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 99.26%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only