Learn More
Methyl 3,4-dimethoxybenzoate, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10133920 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10133920 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10133920 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 189230500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3, 4-dimethoxybenzoate
Nota nome 98+%
CAS 2150-38-1
Punto di fusione 58°C to 62°C
Colore Brown
Punti di ebollizione 283°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C10H12O4
Formula lineare (CH3O)2C6H3CO2CH3
Numero MDL MFCD00008430
Quantità 50 g
Beilstein 10, 396
Sinonimo methyl veratrate, benzoic acid, 3,4-dimethoxy-, methyl ester, 3,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, veratric acid, methyl ester, methylveratrate, pubchem13009, acmc-1cfay, veratric acid methyl ester, methyl 3,4 dimethoxybenzoate, methyl 3, 4-dimethoxybenzoate
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone
InChI Key BIGQPYZPEWAPBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
IUPAC Name methyl 3,4-dimethoxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 196.20
PubChem CID 16522
ChEBI CHEBI:86906
Peso formulazione 196.2
Percent Purity 98+%
Forma fisica Granular Powder