Learn More
Methyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate |
| CAS | 2511-22-0 |
| Formula molecolare | C16H24O3 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2,6-Di-tert-butyl-4-methoxycarbonylphenol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic Acid Methyl Ester, 4-(Methoxycarbonyl)-2,6-di-tert-butylphenol, Methyl 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H24O3/c1-15(2,3)11-8-10(14(18)19-7)9-12(13(11)17)16(4,5)6/h8-9,17H,1-7H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| IUPAC Name | methyl 3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 264.36 |
| Peso formulazione | 264.1725 |