Learn More
Methyl 3,5-dichlorobenzoate, Tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl 3, 5-dichlorobenzoate |
Intervallo percentuale saggio | 90% |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 205.04 |
Percent Purity | Tech. |
Grado | Technical |