Learn More
Methyl 3,5-dichlorobenzoate, Tech., Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 3, 5-dichlorobenzoate |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 205.04 |
| Percent Purity | Tech. |
| Grado | Caratteristiche |