Learn More
Methyl 3,5-Dichlorobenzoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6Cl2O2/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4H,1H3 |
| Peso formulazione | 203.9745 |