Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 3, 5-dihydroxybenzoate |
| Nota nome | 97% |
| Punto di fusione | 164.0°C to 169.0°C |
| Colore | Yellow to Beige |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (HO)2C6H3CO2CH3 |
| Quantità | 25 g |
| Beilstein | 10, 405 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Methyl 3,5-dihydroxybenzoate