Learn More
Methyl 3,5-dimethoxybenzoate, 98%
Codice prodotto. 11450383
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450383 50 g 50g
11440383 10 g 10g
11460383 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11450383 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11486.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2150-37-0 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2150-37-0
Formula molecolare C10H12O4
Molecular Weight (g/mol) 196.20
Numero MDL MFCD00008432
InChI Key YXUIOVUOFQKWDM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dimethoxy-, methyl ester, 3,5-dimethoxybenzoic acid methyl, methyl 3,5-bis methyloxy benzoate, acmc-1ccvs, rarechem al bf 0065, methyl 3,5-dimethoxybnezoate, ksc489q8p, ethyl 3,5-dimethoxybenzoate, methyl 3,5-dimethoxybenzoate
PubChem CID 75074
IUPAC Name methyl 3,5-dimethoxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(OC)=CC(OC)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3,5-dimethoxybenzoate
Punto di fusione 40°C to 43°C
Punti di ebollizione 298°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 50 g
Beilstein 2693126
Peso formulazione 196.2
Percent Purity 98%