Learn More
Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate, 99%
Codice prodotto. 10368680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10368680 10 g Bottiglia in vetro 10g
10378680 50 g Bottiglia in vetro 50g
10398703 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10368680 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 214300100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 22288-78-4 | C6H7NO2S | 157.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22288-78-4
Formula molecolare C6H7NO2S
Molecular Weight (g/mol) 157.19
Numero MDL MFCD00009765
InChI Key TWEQNZZOOFKOER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate, 3-aminothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, 3-amino-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-amino-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-2-thiophene carboxylate, methyl-3-amino-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-carbomethoxythiophene, 3-amino-2-methoxycarbonylthiophene, methyl3-aminothiophene-2-carboxylate
PubChem CID 89652
IUPAC Name methyl 3-aminothiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(N)C=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
Punto di fusione 66°C to 67°C
Colore Beige to Beige-Brown
Punti di ebollizione 100°C to 102°C (0.1 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Peso formulazione 157.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.