Learn More
Methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15224854 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25 GR
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15224854 5 g Bottiglia in vetro 5g
15111017 25 g Bottiglia in vetro 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15224854 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450770050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 85006-31-1
Formula molecolare C7H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 171.21
Numero MDL MFCD00051822
InChI Key YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, unii-3la24473as, 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-2-thenoate, methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 123584
IUPAC Name methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(N)C(C)=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate
Punto di fusione 85°C to 88°C
Punto d'infiammabilità >100°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 171.22
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate