Learn More
Methyl 3-amino-4-methylbenzoate, 97%
Codice prodotto. 11458266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11458266 5 g 5g
11468266 25 g 25g
11478266 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11458266 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15348.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 18595-18-1 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18595-18-1
Formula molecolare C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.19
Numero MDL MFCD00025206
InChI Key YEPWCJHMSVABPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-benzoate, benzoic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-p-toluate, methyl 4-methyl-3-aminobenzoate, 3-amino-p-toluic acid methyl ester, 3-amino-4-methyl-benzoic acid methyl ester, 3-amino-4-methyl benzoic acid methyl ester, pubchem2351, pubchem10930
PubChem CID 337778
IUPAC Name methyl 3-amino-4-methylbenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C)C(N)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
Punto di fusione 113°C to 117°C
Quantità 5 g
Beilstein 2088611
Peso formulazione 165.19
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 3-amino-4-methylbenzoate