Learn More
Methyl 3-Amino-4-methylbenzoate, Mikromol™
Codice prodotto. 30051777
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051777 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051777 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3374.160025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 3-Amino-4-methylbenzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 3-amino-4-methyl-benzoate
CAS 18595-18-1
Nomi componenti o analita Methyl 3-amino-4-methyl-benzoate
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C9 H11 N O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Nilotinib EP impurity B
InChI Formula InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
IUPAC Name methyl 3-amino-4-methyl-benzoate
Molecular Weight (g/mol) 165.189
Quantità 25 mg
Peso formulazione 165.079 g/mol